Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR2787-1GEA 22 EUR
APOSOR2787-1G APOSOR2787-25G APOSOR2787-5G
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Kaava: C₆H₄N₂OS
MW: 152,1738 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00706456
CAS-numero: 14080-50-3