4-Amino-N-methylbenzamide 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSOR2810-1GEA 55.6 EUR
APOSOR2810-1G APOSOR2810-100MG
4-Amino-N-methylbenzamide 98%
4-Amino-N-methylbenzamide
Kaava: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,1778 g/mol
Sulamispiste: 181 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00665792
CAS-numero: 6274-22-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR