6-Phenylpicolinic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSOR2864-250MGEA 16.2 EUR
APOSOR2864-250MG
6-Phenylpicolinic acid
6-Phenylpicolinic acid
Kaava: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,2054 g/mol
Sulamispiste: 95…100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04114206
CAS-numero: 39774-28-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR