Isonipecotamide 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR28687-25GEA 27.8 EUR
APOSOR28687-25G APOSOR28687-100G APOSOR28687-250G
Isonipecotamide 98%
Isonipecotamide
Kaava: C₆H₁₂N₂O
MW: 128,18
Sulamispiste: 145…149 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00038012
CAS-numero: 39546-32-2
EINECS: 254-501-6