Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR28691-1GEA 16.2 EUR
APOSOR28691-1G APOSOR28691-5G
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Kaava: C₈H₇ClO₄S
MW: 234,66 g/mol
Sulamispiste: 59…64 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009797
CAS-numero: 26638-43-7
UN: 3261
ADR: 8,III