(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR28891-100GEA 650 EUR
APOSOR28891-10G APOSOR28891-100G APOSOR28891-25G APOSOR28891-5G
(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Kaava: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,1998 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00191496
CAS-numero: 67123-97-1