Di-tert-butyylipyrokarbonaatti 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR28895-100GEA 24.9 EUR
APOSOR28895-100G APOSOR28895-250G APOSOR28895-1KG
Di-tert-butyylipyrokarbonaatti 99%
Di-tert-butyylipyrokarbonaatti
Reagent for the preparation of t-Boc protected amines.
Kaava: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218,25 g/mol
Kiehumispiste: 56…57 °C/0,5mmHg
Sulamispiste: 23 °C
Tiheys: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 37 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008805
CAS-numero: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1,II