3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR29046-1GEA 52.7 EUR
APOSOR29046-1G APOSOR29046-250MG
3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Kaava: C₉H₈N₂O
MW: 160,1700 g/mol
Sulamispiste: 93…95 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052191
CAS-numero: 157837-31-5