5-Iodosalicylaldehyde
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR2966-1GEA 57.2 EUR
APOSOR2966-1G
5-Iodosalicylaldehyde
5-Iodosalicylaldehyde
Kaava: C₇H₅IO₂
MW: 248,0200 g/mol
Sulamispiste: 98…100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00723501
CAS-numero: 1761-62-2