Sodium-4-bromobenzenesulphinate dihydrate 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR29700-5GEA 77.6 EUR
APOSOR29700-5G
Sodium-4-bromobenzenesulphinate dihydrate 98%
Sodium-4-bromobenzenesulphinate dihydrate
Kaava: C₆H₄BrNaO₂S·2H₂O
MW: 279,09 g/mol (243,06 anhy)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00210139
CAS-numero: 175278-64-5