4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR2972-250MGEA 14.8 EUR
APOSOR2972-250MG
4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₆H₂₄BNO₃
MW: 289,18 g/mol
Sulamispiste: 93…95 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04112544
CAS-numero: 568577-88-8