Ethyl-2-chloroisonicotinate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR2977-25GEA 80.5 EUR
APOSOR2977-25G APOSOR2977-5G APOSOR2977-100G
Ethyl-2-chloroisonicotinate
Ethyl-2-chloroisonicotinate
Kaava: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,6076 g/mol
Kiehumispiste: 130…132 °C/20mmHg
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04114259
CAS-numero: 54453-93-9