Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR29807-500MGEA 17.7 EUR
APOSOR29807-500MG APOSOR29807-1G
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Kaava: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,03 g/mol
Sulamispiste: 80…84 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00044409
CAS-numero: 42521-09-5
EINECS: 255-868-5