Methyl-3-methylsalicylate 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
|
Varoitus
|
APOSOR29986-5GEA
73.2
EUR
APOSOR29986-5G
APOSOR29986-25G
APOSOR29986-1G
Methyl-3-methylsalicylate 97%
Methyl-3-methylsalicylate
Kaava:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00020051 CAS-numero: 23287-26-5 |