3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Varoitus
APOSOR300090-1GEA 36.9 EUR
APOSOR300090-1G APOSOR300090-500MG
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Kaava: C9H9NO
Sulamispiste: 75…80 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
CAS-numero: 1196-38-9