1,6-Dichloroisoquinoline 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR300125-5GEA 263 EUR
APOSOR300125-5G APOSOR300125-1G
1,6-Dichloroisoquinoline 97%
1,6-Dichloroisoquinoline
Kaava: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,0500 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06738660
CAS-numero: 630421-73-7