(4-tert-Butylphenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR300728-1GEA 95.1 EUR
APOSOR300728-1G
(4-tert-Butylphenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(4-tert-Butylphenyl)methanesulphonyl chloride
Kaava: C₁₁H₁₅ClO₂S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115413
CAS-numero: 519056-61-2
UN: 3265
ADR: 8,II