4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile
Varoitus
APOSOR30086-1GEA 159 EUR
APOSOR30086-1G APOSOR30086-250MG
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile
Kaava: C₉H₉NO
Kiehumispiste: 116…118 °C/0,5mmHg
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052461
CAS-numero: 69395-13-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III