3-Methoxy-o-toluidine
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR301008-1GEA 54.2 EUR
APOSOR301008-1G APOSOR301008-100G APOSOR301008-10G
3-Methoxy-o-toluidine
3-Methoxy-o-toluidine
Kaava: C₈H₁₁NO
MW: 137,1800 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06412568
CAS-numero: 19500-02-8