2,4-Dichloro-5-methylpyridine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR301066-25GEA 271 EUR
APOSOR301066-25G APOSOR301066-5G
2,4-Dichloro-5-methylpyridine 98%
2,4-Dichloro-5-methylpyridine
Kaava: C₆H₅Cl₂N
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD08704813
CAS-numero: 56961-78-5