2-Bromo-p-anisaldehyde 98%
Varoitus
APOSOR301068-5GEA 38.3 EUR
APOSOR301068-100G APOSOR301068-5G APOSOR301068-25G
2-Bromo-p-anisaldehyde 98%
2-Bromo-p-anisaldehyde
Kaava: C₈H₇BrO₂
MW: 215,04
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09788636
CAS-numero: 43192-31-0