(R)-2-Amino-1-phenylethanol
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR3011-25GEA 485 EUR
APOSOR3011-25G APOSOR3011-5G APOSOR3011-1G
(R)-2-Amino-1-phenylethanol
(R)-2-Amino-1-phenylethanol
Kaava: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Kiehumispiste: 160 °C/17mmHg
Sulamispiste: 57…65 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00239406
CAS-numero: 2549-14-6
UN: 3259
ADR: 8,III