6-Hydroxybenzothiazole

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR301110-1GEA 132 EUR
APOSOR301110-1G
6-Hydroxybenzothiazole
6-Hydroxybenzothiazole
Kaava: C₇H₅NOS
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00057883
CAS-numero: 13599-84-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR