2-Amino-4-bromopyrimidine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR301239-1GEA 86.4 EUR
APOSOR301239-1G APOSOR301239-5G
2-Amino-4-bromopyrimidine
2-Amino-4-bromopyrimidine
Kaava: C₄H₄BrN₃
MW: 174,00 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09999168
CAS-numero: 343926-69-2