N-Boc-N-methylethylenediamine
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR301251-1GEA 14.8 EUR
APOSOR301251-1G APOSOR301251-5G
N-Boc-N-methylethylenediamine
N-Boc-N-methylethylenediamine
Kaava: C₈H₁₈N₂O₂
MW: 174,24 g/mol
Tiheys: 0,975 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: >100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01317789
CAS-numero: 121492-06-6
UN: 2735
ADR: 8,III