Methyl-3-cyano-4-methoxybenzoate
Varoitus
APOSOR30137-5GEA 317 EUR
APOSOR30137-5G APOSOR30137-1G
Methyl-3-cyano-4-methoxybenzoate
Methyl-3-cyano-4-methoxybenzoate
Kaava: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,19
Sulamispiste: 124…125 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052930
CAS-numero: 25978-74-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III