Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR301374-5GEA 118 EUR
APOSOR301374-5G APOSOR301374-100G APOSOR301374-25G
Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate
Kaava: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247,29
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06658393
CAS-numero: 16801-63-1