Ethyl trimethylacetopyruvate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR30152-5GEA 110 EUR
APOSOR30152-5G APOSOR30152-25G APOSOR30152-1G
Ethyl trimethylacetopyruvate
Ethyl trimethylacetopyruvate
Kaava: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,24 g/mol
Kiehumispiste: 68…70 °C/0,5mmHg
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052319
CAS-numero: 13395-36-3
EINECS: 236-478-4