2-tert-Butoxypyridine

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR302217-1GEA 98 EUR
APOSOR302217-1G
2-tert-Butoxypyridine
2-tert-Butoxypyridine
Kaava: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00234567
CAS-numero: 83766-88-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR