Ethyl-2,7-dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR302245-1GEA 125 EUR
APOSOR302245-1G
Ethyl-2,7-dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-2,7-dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Kaava: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218,2500 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00139510
CAS-numero: 81448-48-8