Methyl-2-formylbenzoate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR30239-25GEA 0 EUR
APOSOR30239-5G APOSOR30239-25G APOSOR30239-1G
Methyl-2-formylbenzoate
Methyl-2-formylbenzoate
Kaava: C₉H₈O₃
MW: 164,1580 g/mol
Kiehumispiste: 88 °C/0,7mmHg
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00204231
CAS-numero: 4122-56-9