Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR30242-25GEA 259 EUR
APOSOR30242-25G APOSOR30242-5G APOSOR30242-1G
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate
Kaava: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00205141
CAS-numero: 56525-63-4