2,4-Dichlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR303018-5GEA 19.1 EUR
APOSOR303018-5G APOSOR303018-1G
2,4-Dichlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
2,4-Dichlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Kaava: C₆H₂Cl₂N₂S
MW: 205,0645 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08448158
CAS-numero: 16234-14-3