3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
APOSOR303416-5GEA 0 EUR
APOSOR303416-5G APOSOR303416-500MG APOSOR303416-1G
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₈H₂₇BN₂O₃
MW: 330,23 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05864308
CAS-numero: 883738-38-3