3-(Benzyloxy)phenylboronic acid pinacol ester
Varoitus
APOSOR303465-5GEA 0 EUR
APOSOR303465-5G APOSOR303465-500MG APOSOR303465-1G
3-(Benzyloxy)phenylboronic acid pinacol ester
3-(Benzyloxy)phenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₉H₂₃BO₃
MW: 310,1951 g/mol
Sulamispiste: 58…62 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05663839
CAS-numero: 765908-38-1