4'-Methoxybiphenyl-4-ylboronic acid pinacol ester
APOSOR303484-1GEA 0 EUR
APOSOR303484-1G APOSOR303484-5G APOSOR303484-500MG
4'-Methoxybiphenyl-4-ylboronic acid pinacol ester
4'-Methoxybiphenyl-4-ylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₉H₂₃BO₃
MW: 310,20 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16294530
CAS-numero: 446311-34-8