5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR3035-1GEA 44 EUR
APOSOR3035-1G APOSOR3035-50G APOSOR3035-10G
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Kaava: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,22 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00067874
CAS-numero: 10199-50-5