4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol)ester
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR303502-5GEA 95.1 EUR
APOSOR303502-5G APOSOR303502-10G APOSOR303502-1G
4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol)ester
4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol)ester
Kaava: C₂₄H₃₂B₂O₄
MW: 406,14 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08669545
CAS-numero: 207611-87-8