4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR303505-1GEA 125 EUR
APOSOR303505-1G APOSOR303505-5G APOSOR303505-500MG
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid
Kaava: C₁₈H₁₆BNO₂
MW: 289,14 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06798117
CAS-numero: 201802-67-7