5-Bromo-2-chloronicotinamide
APOSOR303623-1GEA 0 EUR
APOSOR303623-1G APOSOR303623-500MG
5-Bromo-2-chloronicotinamide
5-Bromo-2-chloronicotinamide
Kaava: C₆H₄BrClN₂O
MW: 235,4658 g/mol
Sulamispiste: 184…186 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13176452
CAS-numero: 75291-85-9