4-(4-Aminophenoxy)-N-methylpicolinamide
Varoitus
APOSOR303782-1GEA 0 EUR
APOSOR303782-1G APOSOR303782-500MG
4-(4-Aminophenoxy)-N-methylpicolinamide
4-(4-Aminophenoxy)-N-methylpicolinamide
Kaava: C₁₃H₁₃N₃O₂
MW: 243,2612 g/mol
Sulamispiste: 105…120 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08692047
CAS-numero: 284462-37-9