Mesitylacetic acid 98%
APOSOR30409-25GEA 0 EUR
APOSOR30409-25G APOSOR30409-100G
Mesitylacetic acid 98%
Mesitylacetic acid
Kaava: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Sulamispiste: 167…168 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014368
CAS-numero: 4408-60-0
EINECS: 224-556-0