Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR304309-1GEA 131 EUR
APOSOR304309-1G APOSOR304309-25G APOSOR304309-5G
Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate
Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate
Kaava: C₆H₅ClN₂O₂
Sulamispiste: 88…89 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16660968
CAS-numero: 1093860-48-0