Cyclobutyl methyl ketone
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR304351-25GEA 1020 EUR
APOSOR304351-25G APOSOR304351-50G APOSOR304351-5G
Cyclobutyl methyl ketone
Cyclobutyl methyl ketone
Kaava: C₆H₁₀O
MW: 98,15 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00037148
CAS-numero: 3019-25-8