6-Amino-5-bromoquinoxaline 95+%
APOSOR30436-25GEA 0 EUR
APOSOR30436-25G
6-Amino-5-bromoquinoxaline 95+%
6-Amino-5-bromoquinoxaline
Kaava: C₈H₆BrN₃
MW: 224,0573 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00799024
CAS-numero: 50358-63-9