4-Chloro-2-iodophenol 98%
Varoitus
APOSOR30481-10GEA 156 EUR
APOSOR30481-10G APOSOR30481-1G
4-Chloro-2-iodophenol 98%
4-Chloro-2-iodophenol
Kaava: C₆H₄ClIO
Sulamispiste: 74…76 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08235248
CAS-numero: 71643-66-8