3-Hydroksipropiononitriili
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR3049-1KGEA 203 EUR
APOSOR3049-1KG APOSOR3049-250G
3-Hydroksipropiononitriili
3-Hydroksipropiononitriili
Kaava: C₃H₅NO
MW: 71,08 g/mol
Kiehumispiste: 227…228 °C
Sulamispiste: –46 °C
Tiheys: 1,041 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 113 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002826
CAS-numero: 109-78-4
EINECS: 203-704-8