Ethyl isocyanatoacetate
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR30501-5GEA 81.6 EUR
APOSOR30501-5G APOSOR30501-25G APOSOR30501-1G
Ethyl isocyanatoacetate
Ethyl isocyanatoacetate
  • May form small amount of sediment.
Kaava: C₅H₇NO₃
MW: 129,12
Kiehumispiste: 66…68 °C
Tiheys: 1,151 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 72 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00002040
CAS-numero: 2949-22-6
UN: 2206
ADR: 6.1,III