Hexyl chloroformate 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR30504-25GEA 48.4 EUR
APOSOR30504-25G APOSOR30504-100G
Hexyl chloroformate 98%
Hexyl chloroformate
Kaava: C₇H₁₃ClO₂
MW: 164,6299 g/mol
Kiehumispiste: 60…61 °C/7mmHg
Tiheys: 1,007 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 62 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000651
CAS-numero: 6092-54-2
EINECS: 228-036-4
UN: 3277
ADR: 6.1+8,II