1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR30587-1GEA 58.6 EUR
APOSOR30587-1G APOSOR30587-5G APOSOR30587-250MG
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Kaava: C₈H₉BN₂O₂
MW: 175,9800 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD09870052
CAS-numero: 590418-08-9